Learn More
Fisherbrand™ Reagent Reservoir Chiller
The Reservoir Chiller is an ice-free, non-toxic way to extend working period and preserve integrity for temperature sensitive reagents.
121.00€ - 122.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Descrizione | Reagent Reservoir Chiller |
Sostegni dispositivo | Reagent Reservoirs |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Reagent |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16330412
|
Fisherbrand™
|
50 and 55 mL | Purple |
121.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16340412
|
Fisherbrand™
|
50 and 55 mL | Blue |
122.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16350412
|
Fisherbrand™
|
50 and 55 mL | Purple & Blue |
121.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16360412
|
Fisherbrand™
|
100 mL | Purple |
121.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16370412
|
Fisherbrand™
|
100 mL | Blue |
122.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16380412
|
Fisherbrand™
|
100 mL | Purple & Blue |
121.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Reagents are kept at less than 5°C (41°F) for approximately 3 hours
- Ice-free solution eliminates the risk of contamination from messy ice baths
- Stackable, save space when storing in the freezer or on the bench top
- Symmetrical cooler design allows reagent reservoirs to be mounted in either direction
- Non-toxic blend of water and bacteriostatic agent chills and freezes quickly
- Made from sonic welded, engineered polypropylene that ensures a leak free design
- Not intended for autoclave, do not use with liquid nitrogen
- Reusable
- Two-year warranty
Specifica
Autoclavable | |
Reagent Reservoirs | |
Reagent | |
Chiller | |
Rectangular | |
5.70 in. | |
1.75 in. | |
0.14 kg |
Reagent Reservoir Chiller | |
Polypropylene | |
Reagent Reservoirs | |
1 | |
2 Years | |
14.30 cm | |
0.31 lb. |