Learn More
Checkers Rebar Spikes Fasteners
Click to view available options
Materiale:
Galvanized Steel
Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 14 in./36 cm Rebar Spikes
- For use with the Easy Rider, Park-It or Safety Rider.
- Available in galvanized steel or steel.
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Materiale | Steel |
| Tipo | Rebar Spikes Fasteners |