Learn More
Heidolph™ Fiasca di destinazione
Codice prodotto. 10137651 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
2000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10137651
Marca: Heidolph™ 5148100000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with rotary evaporators
  • Con S 35/20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Non-coated
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Evaporating Flask
Finitura collo S 35/20
Volume (sistema metrico) 100 mL
Tensione 115/230 VAC