Learn More
Heidolph™ Fiasca di destinazione
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
2000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Con S 35/20
Specifica
Specifica
| Descrizione | Non-coated |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo | Evaporating Flask |
| Finitura collo | S 35/20 |
| Volume (sistema metrico) | 100 mL |
| Tensione | 115/230 VAC |