Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Receiving Flask For Stuart Rotary Evaporator
Codice prodotto. 12477802
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12477802
Marca: Cole-Parmer™ 1009667
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be used with all Stuart™ glassware sets
  • For use with Stuart™ Rotary Evaporator
  • S35 spherical socket
  • Round bottom
Specifica
Tipo Receiving Flask
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stuart Rotary Evaporators
Forma Spherical
Rastremazione S35 spherical socket
Volume (sistema metrico) 100 mL