Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pallone di raccolta con rivestimento PUR
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With spherical joint S 35
- With highly transparent PUR coating
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Materiale | Duran Glass |
| Tipo | Receiving Flask |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary Evaporators |
| Material (Coating) | PUR |
| Volume (sistema metrico) | 500 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 105 mm |