Learn More
Brady™ Rechargeable NiMH Battery for M510/M610/M710 Printers
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Removable, rechargeable nickel-metal hydride battery pack
- Battery can be charged only while installed in an M510, M610 or M710 printer
- Prints up to 1,700 labels per charge
Specifica
Specifica
| Product Type | Battery |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BradyPrinter M610, Brady M710 Label Printer |
| Larghezza (sistema metrico) | 57.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.33 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 109.98 mm |
| Descrizione | Rechargeable NiMH Battery |
| Include | NiMH Battery Pack |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset Tracking, Circuit Board Labelling, Data and Telecommunications Labelling, Electrical Labelling, General Identification, Wire and Cable Labelling, Facility Identification, Safety Identification |
| Quantità | 1 Ea. |
| Alternate Part Number | M-NIMH-BATTERY |