Learn More
UVP Rechargeable UV Lamp
Codice prodotto. 11798221
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
365/254 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11798221
Marca: UVP 95018602
Specifica
Wattage 6 W
Wavelength 365 nm
Dimensioni (L x P x A) 249 x 76 x 140 mm
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Lunghezza (sistema metrico) 249 mm
Modello UVL-26P
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Product Type Rechargeable UV Lamp