Learn More
UVP Rechargeable UV Lamp
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
365/254 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Wattage | 6 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Dimensioni (L x P x A) | 249 x 76 x 140 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 249 mm |
| Modello | UVSL-26P |
| Larghezza (sistema metrico) | 76 mm |
| Product Type | Rechargeable UV Lamp |