Learn More
Fisherbrand™ Teclu Burner with Tétine Connection for Natural Gas, 13mm Opening
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Teclu Burner |
| Tipo di gas | Methane, Natural Gas |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Glasswork and soldering |
| Altezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Include | T-Tine Connector |
| N. per confezione | 1 Ea. |