Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Single-stranded DNA-binding Protein
Codice prodotto. 16070791
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16070791
Marca: enQuireBio™ QP7787ec100ug
A DNA sequence encoding the Bacillus anthracis Single-stranded DNA-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso YP_031563.1
ID gene (immissione) 2848521
Nome Single-stranded DNA-binding Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene SSB
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività B. anthracis
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MNRVILVGRL TKDPDLRYTP NGVAVATFTL AVNRAFANQQ GEREADFINC VIWRKQAENV ANYLKKGSLA GVDGRLQTRN YEGQDGKRVY VTEVLAESVQ FLEPRNGGGE QRGSFNQQPS GAGFGNQSSN PFGQSSNSGN QGNQGNSGFT KNDDPFSNVG QPIDISDDDL PF
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 95.4% as determined by SDS-PAGE.