Learn More
enQuireBio™ Recombinant B. anthracis Thymidylate kinase Protein
Codice prodotto. 15918919
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15918919
Marca: enQuireBio™ QP5954ec200ug
A DNA sequence encoding the Bacillus anthracis (strain CDC 684 / NRRL 3495) Thymidylate kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso WP_000677237.1
Nome Thymidylate kinase Protein
Quantità 200 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene tmk
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività B. anthracis
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza MKGLFVTIEG PEGSGKTTLI QSLLPYFEQK EQKVMATREP GGIAISEDIR TILHKQEYTM MEARTEALLY AAARRQHLVE KVMPALNEDY LVLCDRFIDS SLAYQGYARG LGMDKVFEIN RFATEDCMPS LTIYLDIEPE VGLARIAKDA GREVNRLDME DISFHKRVRE GYLQVVERFS DRIVLVNADQ PMEKLIEEVI QVIEDKLL
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.