Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Bacteria Flagellin TLR5 Mutant His Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Descrizione
Not detected by human and mouse TLR5 (Toll-like receptor 5). Does not activate TLR5 in human epithelial cell assays based on NF-kB luciferase fusions, in vivo on expression of CCL20 or IL-6. It can be used as negative control for TLR5 signaling assays.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_460912 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bioactivity |
| Formulazione | Lyophilized from PBS |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Concentrazione di endotossine | <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza). |
| Ricostituzione | Reconstitute with 100 ul sterile water (0.1mg/ml after reconstitution) |
| Research Category | Immunology, Innate Immunity |
| Purity or Quality Grade | >95% pure by SDS-PAGE |
| Vedi altri risultati |