Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Attachment protein G3P Protein
Codice prodotto. p-7155744
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16068411
Marca: enQuireBio™ QP9483ye10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage M13 (Bacteriophage M13) Attachment protein G3P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_510891.1
ID gene (immissione) 927334
Nome Attachment protein G3P Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene III
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Bacteriophage
Specie Yeast
Tag proteine His
Sequenza AETVESCLAK PHTENSFTNV WKDDKTLDRY ANYEGCLWNA TGVVVCTGDE TQCYGTWVPI GLAIPENEGG GSEGGGSEGG GSEGGGTKPP EYGDTPIPGY TYINPLDGTY PPGTEQNPAN PNPSLEESQP LNTFMFQNNR FRNRQGALTV YTGTVTQGTD PVKTYYQYTP VSSKAMYDAY WNGKFRDCAF HSGFNEDPFV CEYQGQSSDL PQPPVNAGGG SGGGSGGGSE GGGSEGGGSE GGGSEGGGSG GGSGSGDFDY EKMANANKGA MTENADENAL QSDAKGKLDS VATDYGAAID GFIGDVSGLA NGNGATGDFA GSNSQMAQVG DGDNSPLMNN FRQYLPSLPQ SVECRPFVFS AGKPYEFSID CDKINLFRGV FAFLLYVATF MYVFSTFANI LRNKES
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.