Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Aspartate aminotransferase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_777231.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 286886 |
Nome | Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16050850
|
enQuireBio™
QP6108-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16070850
|
enQuireBio™
QP6108-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16060850
|
enQuireBio™
QP6108-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080850
|
enQuireBio™
QP6108-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16090850
|
enQuireBio™
QP6108-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16000860
|
enQuireBio™
QP6108-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_777231.1 | |
Aspartate aminotransferase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
286886 | |
Research Use Only | |
GOT2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GLAAAASARA SSWWAHVEMG PPDPILGVTE AFKRDTNSKK MNLGVGAYRD DNGKPYVLPS VRKAEAQIAA KNLDKEYLPI AGLAEFCKAS AELALGENNE VLKSGRYVTV QTISGTGALR IGASFLQRFF KFSRDVFLPK PTWGNHTPIF RDAGMQLQSY RYYDPKTCGF DFTGAIEDIS KIPAQSVILL HACAHNPTGV DPRPEQWKEM ATVVKKNNLF AFFDMAYQGF ASGDGNKDAW AVRHFIEQGI NVCLCQSYAK NMGLYGERVG AFTVVCKDAE EAKRVESQLK ILIRPMYSNP PINGARIAST ILTSPDLRKQ WLHEVKGMAD RIISMRTQLV SNLKKEGSSH NWQHIIDQIG MFCYTGLKPE QVERLTKEFS IYMTKDGRIS VAGVTSGNVA YLAHAIHQVT K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |