Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Bovine Enteropeptidase/Enterokinase His (C-Term) Protein
Codice prodotto. 18678576 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 IU
250 IU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 18678576
Marca: Novus Biologicals™ NBP261360100IU
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Activity
Formulazione 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl
ID gene (immissione) 5651
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 28 kDa
Quantità 100 IU
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Concentrazione di endotossine Less than 1 EU/μg of Enteropeptidase/Enterokinase, His as determined by LAL method.
Alias gene EC 3.4.21, EC 3.4.21.9, Enterokinase, ENTKenterokinase, MGC133046, protease, serine, 7 (enterokinase), PRSS7enteropeptidase, Serine protease 7, Transmembrane protease serine 15, transmembrane protease, serine 15
Simbolo del gene TMPRSS15
Research Category Epitope Tags, Immunology, Innate Immunity
Purity or Quality Grade Peptide affinity purified
Proteine Enteropeptidase/Enterokinase