Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine Galectin-1 / LGALS1 Protein
Codice prodotto. 16042240
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16042240
Marca: enQuireBio™ QP6293ec100ug
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Galectin-1 / LGALS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_786976.1
ID gene (immissione) 326598
Nome Galectin-1 / LGALS1 Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene LGALS1
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Bovine
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza ACGLVASNLN LKPGECLRVR GEVAADAKSF LLNLGKDDNN LCLHFNPRFN AHGDVNTIVC NSKDAGAWGA EQRESAFPFQ PGSVVEVCIS FNQTDLTIKL PDGYEFKFPN RLNLEAINYL SAGGDFKIKC VAFE
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.