missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Bovine Galectin-1 / LGALS1 Protein

Codice prodotto. p-7153020
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16052240

Marca: enQuireBio™ QP6293ec10ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) Galectin-1 / LGALS1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso NP_786976.1
ID gene (immissione) 326598
Nome Galectin-1 / LGALS1 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene LGALS1
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Bovine
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza ACGLVASNLN LKPGECLRVR GEVAADAKSF LLNLGKDDNN LCLHFNPRFN AHGDVNTIVC NSKDAGAWGA EQRESAFPFQ PGSVVEVCIS FNQTDLTIKL PDGYEFKFPN RLNLEAINYL SAGGDFKIKC VAFE
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato