Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine PTX3 / Pentraxin 3 / TSG-14 Protein
Click to view available options
Quantità:
100 μg
20 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µg
20µg
50µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001069727.1 |
| ID gene (immissione) | 541148 |
| Nome | PTX3 / Pentraxin 3 / TSG-14 Protein |
| Quantità | 20 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | PTX3 |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Bovine |
| Vedi altri risultati |