Learn More
enQuireBio™ Recombinant C. trachomatis Probable outer membrane protein PmpD Protein
Codice prodotto. 16049030
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16049030
Marca: enQuireBio™ QP7502ec100ug
A DNA sequence encoding the Chlamydia trachomatis Probable outer membrane protein PmpD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_220332.1
ID gene (immissione) 884611
Nome Probable outer membrane protein PmpD Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene pmpD
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività C. trachomatis
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza EFDYSTNVWG FAFGGFRTLS AENLVAIDGY KGAYGGASAG VDIQLMEDFV LGVSGAAFLG KMDSQKFDAE VSRKGVVGSV YTGFLAGSWF FKGQYSLGET QNDMKTRYGV LGESSASWTS RGVLADALVE YRSLVGPVRP TFYALHFNPY VEVSYASMKF PGFTEQGREA RSFEDASLTN ITIPLGMKFE LAFIKGQFSE VNSLGISYAW EAYRKVEGGA VQLLEAGFDW EGAPMDLPRQ ELRVALENNT EWSSYFSTVL GLTAFCGGFT STDSKLGYEA NTGLRLIF
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.