Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine IL6 Protein
A cDNA sequence encoding the IL6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 403985 |
---|---|
Nome | IL6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | IL6 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940389
|
enQuireBio™
QP12427-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15920389
|
enQuireBio™
QP12427-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930389
|
enQuireBio™
QP12427-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
403985 | |
Research Use Only | |
IL6 | |
Canine | |
His | |
IL6 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
FPTPGPLAGD SKDDATSNSL PLTSANKVEE LIKYILGKIS ALRKEMCDKF NKCEDSKEAL AENNLHLPKL EGKDGCFQSG FNQETCLTRI TTGLVEFQLH LNILQNNYEG DKENVKSVHM STKILVQMLK SKVKNQDEVT TPDPTTDASL QAILQSQDEC VKHTTIHLIL RSLEDFLQFS LRAVRIMLEH HHHHH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |