Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Rapid Test Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Rapid Test was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | Dengue Rapid Test Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Dengue Virus |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927928
|
enQuireBio™
QP11653-100ug |
100 μg |
238.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15947928
|
enQuireBio™
QP11653-500ug |
500 μg |
910.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15937928
|
enQuireBio™
QP11653-1mg |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
Dengue Rapid Test Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Dengue Virus | |
Untagged | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Phosphate buffered saline pH 7.4 and 0.02% sodium nitrate. |