Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog CALCA / CGRP Protein
Codice prodotto. 15957469
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15957469
Marca: enQuireBio™ QP5746ec100ug
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) CALCA / CGRP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001003266.1
ID gene (immissione) 403946
Nome CALCA / CGRP Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CALCA
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Dog
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza CSNLSTCVLG TYSKDLNNFH TFSGIGFGAE TP
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.