missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Chaperone protein DnaK Protein

Codice prodotto. p-7154308
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16009890

Marca: enQuireBio™ QP7629ec10ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Chaperone protein DnaK, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso WP_000516135.1
Nome Chaperone protein DnaK Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene dnaK
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività E. coli
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza MGKIIGIDLG TTNSCVAIMD GTTPRVLENA EGDRTTPSII AYTQDGETLV GQPAKRQAVT NPQNTLFAIK RLIGRRFQDE EVQRDVSIMP FKIIAADNGD AWVEVKGQKM APPQISAEVL KKMKKTAEDY LGEPVTEAVI TVPAYFNDAQ RQATKDAGRI AGLEVKRIIN EPTAAALAYG LDKGTGNRTI AVYDLGGGTF DISIIEIDEV DGEKTFEVLA TNGDTHLGGE DFDSRLINYL VEEFKKDQGI DLRNDPLAMQ RLKEAAEKAK IELSSAQQTD VNLPYITADA TGPKHMNIKV TRAKLESLVE DLVNRSIEPL KVALQDAGLS VSDIDDVILV GGQTRMPMVQ KKVAEFFGKE PRKDVNPDEA VAIGAAVQGG VLTGDVKDVL LLDVTPLSLG IETMGGVMTT LIAKNTTIPT KHSQVFSTAE DNQSAVTIHV LQGERKRAAD NKSLGQFNLD GINPAPRGMP QIEVTFDIDA DGILHVSAKD KNSGKEQKIT IKASSGLNED EIQKMVRDAE ANAEADRKFE ELVQTRNQGD HLLHSTRKQV EEAGDKLPAD DKTAIESALT ALETALKGED KAAIEAKMQE LAQVSQKLME IAQQQHAQQQ TAGADASANN AKDDDVVDAE FEEVKDKK
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato