Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Penicillin-binding protein 1A Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Penicillin-binding protein 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_417855.4 |
---|---|
ID gene (immissione) | 947907 |
Nome | Penicillin-binding protein 1A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16058700
|
enQuireBio™
QP7405-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16098700
|
enQuireBio™
QP7405-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16048700
|
enQuireBio™
QP7405-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16078700
|
enQuireBio™
QP7405-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16088700
|
enQuireBio™
QP7405-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16068700
|
enQuireBio™
QP7405-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_417855.4 | |
Penicillin-binding protein 1A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947907 | |
Research Use Only | |
mrcA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLDEGYITQQ QFDQTRTEAI NANYHAPEIA FSAPYLSEMV RQEMYNRYGE SAYEDGYRIY TTITRKVQQA AQQAVRNNVL DYDMRHGYRG PANVLWKVGE SAWDNNKITD TLKALPTYGP LLPAAVTSAN PQQATAMLAD GSTVALSMEG VRWARPYRSD TQQGPTPRKV TDVLQTGQQI WVRQVGDAWW LAQVPEVNSA LVSINPQNGA VMALVGGFDF NQSKFNRATQ ALRQVGSNIK PFLYTAAMDK GLTLASMLND VPISRWDASA GSDWQPKNSP PQYAGPIRLR QGLGQSKNVV M | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |