Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifica
Specifica
| Nome | Latent membrane protein 1 |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | LMP1 |
| Lunghezza della proteina | Cytoplasmic Domain |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Epstein-Barr |
| Specie | Yeast |
| Tag proteine | His |
| Vedi altri risultati |