missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1

Codice prodotto. 16097220
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16097220

Marca: enQuireBio™ QP7054ec1mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Numero di accesso YP_401631.1
ID gene (immissione) 17494212
Nome Latent membrane protein 1
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene LMP2
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Epstein-Barr
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MGSLEMVPMG AGPPSPGGDP DGYDGGNNSQ YPSASGSSGN TPTPPNDEER ESNEEPPPPY EDPYWGNGDR HSDYQPLGTQ DQSLYLGLQH DGNDGLPPPP YSPRDDSSQH IYEEAGRGSM NPVCLPVIVA PYLFWLAAIA ASCFTAS
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato