missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5B Protein

Codice prodotto. p-7150057
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15999668

Marca: enQuireBio™ QP12200100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A cDNA sequence encoding the HCV NS5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifica

Nome Hepatitis C HCV NS5B Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Hepatitis C
Specie E. coli
Tag proteine His
Tampone 1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.
Purity or Quality Grade Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato