Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 p24 Core Protein
Codice prodotto. 15949848
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Codice prodotto. 15949848
Marca: enQuireBio™ QP12256EC100ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 p24 Core was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifica
Nome HIV-1 p24 Core Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività HIV
Specie E. coli
Tag proteine Untagged
Tampone The protein solution contains 10mM Tris pH 8.0, 300mM NaCl and 0.01% Tween-20.
Purity or Quality Grade Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis & SDS-PAGE.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.