Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Cys22 Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Cys22 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome | HIV-1 TAT Cys22 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | HIV |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15959878
|
enQuireBio™
QP12266-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15949878
|
enQuireBio™
QP12266-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15939878
|
enQuireBio™
QP12266-100UG |
100 μg |
1515.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
HIV-1 TAT Cys22 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lyophilized with 0.1% glycerol. |