missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L30 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L30, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000980.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 6156 |
Nome | 60S ribosomal protein L30 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16054600
|
enQuireBio™
QP6620-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16094600
|
enQuireBio™
QP6620-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16044600
|
enQuireBio™
QP6620-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16074600
|
enQuireBio™
QP6620-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16084600
|
enQuireBio™
QP6620-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16064600
|
enQuireBio™
QP6620-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_000980.1 | |
60S ribosomal protein L30 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6156 | |
Research Use Only | |
RPL30 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVAAKKTKKS LESINSRLQL VMKSGKYVLG YKQTLKMIRQ GKAKLVILAN NCPALRKSEI EYYAMLAKTG VHHYSGNNIE LGTACGKYYR VCTLAIIDPG DSDIIRSMPE QTGEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |