Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Activin A / INHBA Protein
Codice prodotto. 16011790
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16011790
Marca: enQuireBio™ QP6232ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Activin A / INHBA Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_002183.1
ID gene (immissione) 3624
Nome Activin A / INHBA Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene INHBA
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza GLECDGKVNI CCKKQFFVSF KDIGWNDWII APSGYHANYC EGECPSHIAG TSGSSLSFHS TVINHYRMRG HSPFANLKSC CVPTKLRPMS MLYYDDGQNI IKKDIQNMIV EECGCS
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.