Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Apolipoprotein A-I/ApoA1 Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
500µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | P02647, P02647, P02647 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Da utilizzare con (applicazione) | PAGE |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
| ID gene (immissione) | 335 |
| Peso molecolare | 28.1 kDa |
| Quantità | 500 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Concentrazione di endotossine | Less than 0.1 EU/ug of Apolipoprotein A-I/ApoA1 as determined by LAL method. |
| Alias gene | APOA1, Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399 |
| Vedi altri risultati |