missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Apolipoprotein A-I/ApoA1 Protein

Codice prodotto. 18478101 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
100 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1mg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18478101

Marca: Novus Biologicals™ NBP2348691mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P02647, P02647, P02647
Concentrazione LYOPH
Da utilizzare con (applicazione) PAGE
Formulazione Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
ID gene (immissione) 335
Peso molecolare 28.1 kDa
Quantità 1 mg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine Less than 0.1 EU/ug of Apolipoprotein A-I/ApoA1 as determined by LAL method.
Alias gene APOA1, Apo-AI, ApoA-I, Apolipoprotein A1, apolipoprotein A-I, MGC117399
Simbolo del gene APOA1
Ricostituzione Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0mg/mL. Apportion stock solutions into working aliquots and store at <-20°C.
Research Category Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Purity or Quality Grade >98% pure by SDS-PAGE and HPLC
Proteine Apolipoprotein A-I/ApoA1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato