Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001124318.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9131 |
Nome | Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15966589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15976589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15986589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001124318.2 | |
Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9131 | |
Research Use Only | |
AIFM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GLTPEQKQKK AALSASEGEE VPQDKAPSHV PFLLIGGGTA AFAAARSIRA RDPGARVLIV SEDPELPYMR PPLSKELWFS DDPNVTKTLR FKQWNGKERS IYFQPPSFYV SAQDLPHIEN GGVAVLTGKK VVQLDVRDNM VKLNDGSQIT YEKCLIATGG TPRSLSAIDR AGAEVKSRTT LFRKIGDFRS LEKISREVKS ITIIGGGFLG SELACALGRK ARALGTEVIQ LFPEKGNMGK ILPEYLSNWT MEKVRREGVK VMPNAIVQSV GVSSGKLLIK LKDGRKVETD HIVAAVGLEP NVELAKTGGL EIDSDFGGFR VNAELQARSN IWVAGDAACF YDIKLGRRRV EHHDHAVVSG RLAGENMTGA AKPYWHQSMF WSDLGPDVGY EAIGLVDSSL PTVGVFAKAT AQDNPKSATE QSGTGIRSES ETESEASEIT IPPSTPAVPQ APVQGEDYGK GVIFYLRDKV VVGIVLWNIF NRMPIARKII KDGEQHEDLN EVAKLFNIHE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |