Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Asprosin His Protein
Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 μg
missing translation for 'unitSize'
10µg
Specifications
Specifications
| Numero di accesso | P35555 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE |
| Formulazione | Lyophilized from 0.2um-filtered solution in 50mM Tris-HCl (pH 8.2), 200mM NaCl |
| ID gene (immissione) | 2200 |
| Peso molecolare | M.W. Theoretical: 18 kDa |
| Quantità | 10 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Concentrazione di endotossine | <0.1 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza). |
| Alias gene | FBN1, fibrillin 1 |
| Show More |