Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AZGP1 Protein
A cDNA sequence encoding the AZGP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 563 |
---|---|
Nome | AZGP1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | AZGP1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936188
|
enQuireBio™
QP11114-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956188
|
enQuireBio™
QP11114-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946188
|
enQuireBio™
QP11114-50UG |
50 μg |
1665.00€
50µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
563 | |
Research Use Only | |
AZGP1 | |
Human | |
Untagged | |
AZGP1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
AZGP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQENQDGR YSLTYIYTGL SKHVEDVPAF QALGSLNDLQ FFRYNSKDRK SQPMGLWRQV EGMEDWKQDS QLQKAREDIF METLKDIVEY YNDSNGSHVL QGRFGCEIEN NRSSGAFWKY YYDGKDYIEF NKEIPAWVPF DPAAQITKQK WEAEPVYVQR AKAYLEEECP ATLRKYLKYS KNILDRQDPP SVVVTSHQAP GEKKKLKCLA YDFYPGKIDV HWTRAGEVQE PELRGDVLHN GNGTYQSWVV VAVPPQDTAP YSCHVQHSSL AQPLVVPWEA S | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |