Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human BCL-W/BCL2L2 Protein
Codice prodotto. 18461402 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μg
1000 μg
5 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
1000µg
100µg
500µg
5µg
Codice prodotto. 18461402
Marca: Novus Biologicals™ NBP234895100ug
Recombinant Protein
Test in Process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso Q92843, Q92843, Q92843
Da utilizzare con (applicazione) PAGE
Formulazione 0.2 um filtered concentrated solution in 25 mM Hepes, pH 7.4, 100 mM KCl, 10 % Glycerol, 0.02 % Tween-80.
ID gene (immissione) 599
Peso molecolare 18.6 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine Less than 1 EU/ug of BCL-W/BCL2L2 as determined by LAL method.
Alias gene Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Simbolo del gene BCL2L2
Research Category Apoptosis, Cancer
Purity or Quality Grade >95% by SDS-PAGE and HPLC
Proteine BCL-W/BCL2L2