missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human BCL-W/BCL2L2 Protein

Codice prodotto. p-200055316 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 μg
1000 μg
5 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
1000µg
100µg
500µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18461402

Marca: Novus Biologicals™ NBP234895100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

Test in Process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso Q92843, Q92843, Q92843
Da utilizzare con (applicazione) PAGE
Formulazione 0.2 um filtered concentrated solution in 25 mM Hepes, pH 7.4, 100 mM KCl, 10 % Glycerol, 0.02 % Tween-80.
ID gene (immissione) 599
Peso molecolare 18.6 kDa
Quantità 100 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine Less than 1 EU/ug of BCL-W/BCL2L2 as determined by LAL method.
Alias gene Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Simbolo del gene BCL2L2
Research Category Apoptosis, Cancer
Purity or Quality Grade >95% by SDS-PAGE and HPLC
Proteine BCL-W/BCL2L2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato