Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL-W / BCL2L2 Protein
Codice prodotto. 16011111
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16011111
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7839ec1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCL-W / BCL2L2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Numero di accesso NP_001186768.1
ID gene (immissione) 599
Nome BCL-W / BCL2L2 Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene BCL2L2
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza ATPASAPDTR ALVADFVGYK LRQKGYVCGA GPGEGPAADP LHQAMRAAGD EFETRFRRTF SDLAAQLHVT PGSAQQRFTQ VSDELFQGGP NWGRLVAFFV FGAALCAESV NKEMEPLVGQ VQEWMVAYLE TQLADWIHSS GGWAEFTALY GDGALEEARR LREGNWASVR TVLTGAVALG ALVTVGAFFA SK
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt