Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL-W / BCL2L2 Protein
Codice prodotto. 16091101
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16091101
Marca: enQuireBio™ QP7839ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCL-W / BCL2L2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001186768.1
ID gene (immissione) 599
Nome BCL-W / BCL2L2 Protein
Quantità 100 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene BCL2L2
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza ATPASAPDTR ALVADFVGYK LRQKGYVCGA GPGEGPAADP LHQAMRAAGD EFETRFRRTF SDLAAQLHVT PGSAQQRFTQ VSDELFQGGP NWGRLVAFFV FGAALCAESV NKEMEPLVGQ VQEWMVAYLE TQLADWIHSS GGWAEFTALY GDGALEEARR LREGNWASVR TVLTGAVALG ALVTVGAFFA SK
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.