Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-defensin 124 Protein
Codice prodotto. 16031381
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16031381
Marca: enQuireBio™ QP7883ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-defensin 124, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001032589.1
ID gene (immissione) 245937
Nome Beta-defensin 124 Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene DEFB124
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie Yeast
Tag proteine His
Sequenza EFKRCWKGQG ACQTYCTRQE TYMHLCPDAS LCCLSYALKP PPVPKHEYE
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.