Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human bFGF / FGF2 Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
500µg
50µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001997.5 |
| ID gene (immissione) | 2247 |
| Nome | bFGF / FGF2 Protein |
| Quantità | 10 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | FGF2 |
| Attività biologica | Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |