Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLID Protein
Codice prodotto. p-7154497
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16021001
Marca: enQuireBio™ QP7821ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BLID, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001001786.2
ID gene (immissione) 414899
Nome BLID Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene BLID
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza MVTLLPIEGQ EIHFFEILES ECVLYTGWIE RASGSSIYPE AKARLPLEAL LGSNKEPMLP KETVLSLKRY NLGSSAMKRN VPGHVLQRPS YLTRIQVTLL CNSSAEAL
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.