Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP4 / BMP-4 Protein
Codice prodotto. 15987279
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15987279
Marca: enQuireBio™ QP5724ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BMP4 / BMP-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_001193.2
ID gene (immissione) 652
Nome BMP4 / BMP-4 Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene BMP4
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza SPKHHSQRAR KKNKNCRRHS LYVDFSDVGW NDWIVAPPGY QAFYCHGDCP FPLADHLNST NHAIVQTLVN SVNSSIPKAC CVPTELSAIS MLYLDEYDKV VLKNYQEMVV EGCGCR
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.