Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRISC complex subunit Abro1 Protein
Codice prodotto. p-7154239
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16059480
Marca: enQuireBio™ QP7572ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BRISC complex subunit Abro1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_115558.3
ID gene (immissione) 23172
Nome BRISC complex subunit Abro1 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene FAM175B
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza MAASISGYTF SAVCFHSANS NADHEGFLLG EVRQEETFSI SDSQISNTEF LQVIEIHNHQ PCSKLFSFYD YASKVNEESL DRILKDRRKK VIGWYRFRRN TQQQMSYREQ VLHKQLTRIL GVPDLVFLLF SFISTANNST HALEYVLFRP NRRYNQRISL AIPNLGNTSQ QEYKVSSVPN TSQSYAKVIK EHGTDFFDKD GVMKDIRAIY QVYNALQEKV QAVCADVEKS ERVVESCQAE VNKLRRQITQ RKNEKEQERR LQQAVLSRQM PSESLDPAFS PRMPSSGFAA EGRSTLGDAE ASDPPPPYSD FHPNNQESTL SHSRMERSVF MPRPQAVGSS NYASTSAGLK YPGSGADLPP PQRAAGDSGE DSDDSDYENL IDPTEPSNSE YSHSKDSRPM AHPDEDPRNT QTSQI
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.