Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1QTNF8 Protein
A cDNA sequence encoding the C1QTNF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | C1QTNF8 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15976568
|
enQuireBio™
QP11235-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956568
|
enQuireBio™
QP11235-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966568
|
enQuireBio™
QP11235-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
C1QTNF8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
C1QTNF8 filtered (0.4 microm) solution at a concentration of 0.5 mg/ml in 0.03M Acetate buffer pH 4.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS WPGLPRRPCV HCCRPAWPPG PYARVSDRDL WRGDLWRGLP RVRPTIDIEI LKGEKGEAGV RGRAGRSGKE GPPGARGLQG RRGQKGQVGP PGAACRRAYA AFSVGRRAYA AFSVGRREGL HSSDHFQAVP FDTELVNLDG AFDLAAGRFL CTVPGVYFLS LNVHTWNYKE TYLHIMLNRR PAAVLYAQPS ERSVMQAQSL MLLLAAGDAV WVRMFQRDRD NAIYGEHGDL YITFSGHLVK PAAEL |