Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CACNA2D1 Protein
Codice prodotto. 15917469
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15917469
Marca: enQuireBio™ QP5745ye1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CACNA2D1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_000713.2
ID gene (immissione) 781
Nome CACNA2D1 Protein
Quantità 1 mg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CACNA2D1
Lunghezza della proteina Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie Yeast
Tag proteine His-SUMO
Sequenza QPKPIGVGIP TINLRKRRPN IQNPKSQEPV TLDFLDAELE NDIKVEIRNK MIDGESGEKT FRTLVKSQDE RYIDKGNRTY TWTPVNGTDY SLALVLPTYS FYYIKAKLEE TITQARYSET LKPDNFEESG YTFIAPRDYC N
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.