Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calpain-1 catalytic subunit Protein
Codice prodotto. p-7152366
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15947519
Marca: enQuireBio™ QP5754ec10ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calpain-1 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Numero di accesso NP_001185797.1
ID gene (immissione) 823
Nome Calpain-1 catalytic subunit Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene Capn1
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine His
Sequenza MSEEIITPVY CTGVSAQVQK QRARELGLGR HENAIKYLGQ DYEQLRVRCL QSGTLFRDEA FPPVPQSLGY KDLGPNSSKT YGIKWKRPTE LLSNPQFIVD GATRTDICQG ALGDCWLLAA IASLTLNDTL LHRVVPHGQS FQNGYAGIFH FQLWQFGEWV DVVVDDLLPI KDGKLVFVHS AEGNEFWSAL LEKAYAKVNG SYEALSGGST SEGFEDFTGG VTEWYELRKA PSDLYQIILK ALERGSLLGC SIDISSVLDM EAITFKKLVK GHAYSVTGAK QVNYRGQVVS LIRMRNPWGE VEWTGAWSDS SSEWNNVDPY ERDQLRVKME DGEFWMSFRD FMREFTRLEI CNLTPDALKS RTIRKWNTTL YEGTWRRGST AGGCRNYPAT FWVNPQFKIR LDETDDPDDY GDRESGCSFV LALMQKHRRR ERRFGRDMET IGFAVYEVPP ELVGQPAVHL KRDFFLANAS RARSEQFINL REVSTRFRLP PGEYVVVPST FEPNKEGDFV LRFFSEKSAG TVELDDQIQA NLPDEQVLSE EEIDENFKAL FRQLAGEDME ISVKELRTIL NRIISKHKDL RTKGFSLESC RSMVNLMDRD GNGKLGLVEF NILWNRIRNY LSIFRKFDLD KSGSMSAYEM RMAIESAGFK LNKKLYELII TRYSEPDLAV DFDNFVCCLV RLETMFRFFK TLDTDLDGVV TFDLFKWLQL TMFA
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt