Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Caspase-14 / CASP14 Protein
Codice prodotto. 15967559
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 15967559
Marca: enQuireBio™ QP5761ec10ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Caspase-14 / CASP14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_036246.1
ID gene (immissione) 23581
Nome Caspase-14 / CASP14 Protein
Quantità 10 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene CASP14
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Specie E. coli
Tag proteine GST
Sequenza KDSPQTIPTY TDALHVYSTV EGYIAYRHDQ KGSCFIQTLV DVFTKRKGHI LELLTEVTRR MAEAELVQEG KARKTNPEIQ STLRKRLY
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.